Key Documents
595128
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
1.5-2.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Polymer-supported base
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)