Merck
526290
Sigma-Aldrich
Piperazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Piperzine na polistyrenie
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
1.0-2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
grupa funkcyjna
amine
Cechy i korzyści
This support amine has been developed to serve as a Knoevenagel catalyst. Because it is polymer-bound, it eliminates piperidine-derived by-products and reduces transesterification while using alcohol as a solvent. Recently, this resin was shown to be recyclable in the synthesis of benzopyrones using "resin capture" methodology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Simpson, J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 7031-7031 (1999)
A method for the rapid synthesis of benzopyrone libraries employing a resin capture strategy.
A S Bhat et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(6), 597-599 (2000-12-29)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.