Merck
358754
Sigma-Aldrich
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine bound to polystyrene, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene–polystyrene crosslinked with 2% DVB, ‘7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene’ on polystyrene
About This Item
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
2.6 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
Cechy i korzyści
This versatile polymer-bound base has been used as a reusable basic catalyst foe regioselective acylations; as both a base for the deprotonation of phenols and as a scavenger of excess phenil in the synthesis of aryl ethers from phenols; in the addition of dialkyl phosphites to a variety of carbonyl compounds, as well as, serving as a catalyst in the nitroaldol (Henry) reaction; and as a scavenger of activated ester electophiles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu, W.
Tetrahedron Letters, 38, 7337-7337 (1997)
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)