Merck
241768
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
99%
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.18
Beilstein:
969608
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Klucz InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Base employed in the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3′-alkylthymidines from 3′-nitrothymidines.
Promotes the pentavalent bismuth oxidation of primary and secondary alchohols to aldehydes and ketones.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 49, 10061-10061 (1993)
Synthetic Communications, 23, 2323-2323 (1993)
Tetrahedron Letters, 48, 2885-2885 (2007)
Jovana Vušurović et al.
ChemistryOpen, 6(6), 739-750 (2017-12-12)
Interactions of ribonucleic acid (RNA) with guanidine and guanidine derivatives are important features in RNA-protein and RNA-drug binding. Here we have investigated noncovalently bound complexes of an 8-nucleotide RNA and six different ligands, all of which have a guanidinium moiety
Sunipa Sarkar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(27), 15582-15591 (2020-07-03)
Ionic liquids (ILs) have been extensively used for stabilization and long-term DNA storage. However, molecular level understanding of the role of the hydrogen bond of DNA with ILs in its stabilization is still inadequate. Two ILs, namely, 1,1,3,3-tetramethylguanidinium acetate (TMG)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
241768-5ML4061825412276
241768-100ML4061825411538
241768-10KG
241768-500ML4061825412245
241768-PZ4061826597309