Merck
236616
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
95%
Synonim(y):
α,α′,α′′,α′′′-Tetrabromodurene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2(CH2Br)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
159-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
InChI
1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Klucz InChI
UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene has been used in the synthesis of:
  • tetrapodal imidazolium ligands as their PF6 salts
  • 6,7-bis(bromomethyl)-2,11,18,21,24-pentaoxatetracyclo[23.4. 0.04,9.012,17]nonacosa-1(25),4(9),5,7,12 (17),13,15,26,28-nonaene
  • conformationally constrained cyclic α-amino acid derivatives
  • thiacyclophanes
  • dendrimeric organoplatinum complexes
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1895-1895 (1994)
B Nisar Ahamed et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4269-4276 (2013-03-26)
Tetrapodal imidazolium ligands L(1)-L(3) as their PF6(-) salts are synthesized in good yields by reacting 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene with N-methylimidazole, N-benzylimidazole, and N-ethylimidazole, respectively. Single-crystal X-ray diffraction studies of L(1)·4PF6, L(2)·4PF6, and L(3)·4PF6 show the chair conformation of the tetrapodal imidazoliums (L(1)-L(3))
W Sim et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 57(Pt 3), 293-294 (2001-03-16)
The 17-crown-5 unit, C(26)H(26)Br(2)O(5), consisting of a 1,2-bis(bromomethyl) group, three benzo groups and diethylene glycol, was prepared from the reaction of 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene and bis-phenol in the presence of sodium hydride as a base. This molecule seems to offer an internal
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1883-1883 (1994)
Canadian Journal of Chemistry, 72, 1728-1728 (1994)