Kluczowe dokumenty
725919
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.05
Beilstein:
2444585
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
170-173 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
725919-1G | 4061826003497 |
725919-5G | 4061832688329 |