Merck
125911
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-m-xylene
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2Br)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
Beilstein:
971085
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
mp
74-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α,α′-Dibromo-m-xylene can cross-link and cyclize peptides containing two cysteine residues.
Zastosowanie
α,α′-Dibromo-m-xylene has been used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macrocyclic salt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of new dinuclear half-titanocene complexes with ortho- and meta-xylene linkages and investigation of styrene polymerization.
Linh NTB, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(21), 3438-3443 (2009)
Florian P Seebeck et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(22), 7150-7151 (2006-06-01)
Dehydroalanine is a nonproteinogenic amino acid, but it is a component of a wide variety of natural products with therapeutic activities. Indeed, this alpha,beta-unsaturated residue is a highly versatile building block due to its rigidifying effect on peptide backbones and
Bis-aminals: efficient tools for bis-macrocycle synthesis.
Le Baccon M, et al.
New. J. Chem., 25(9), 1168-1174 (2001)