Merck
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Synonim(y):
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
Beilstein:
907323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
ciąg SMILES
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined.
Zastosowanie
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three
Global Trade Item Number
SKUGTIN
178012-100G4061833544853
178012-5G
178012-1KG
178012-500G4061835554430