Merck
157449
Sigma-Aldrich
β-Bromostyrene
97%
Synonim(y):
beta-bromostyren
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.05
Beilstein:
2038495
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.607 (lit.)
bp
110-112 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
gęstość
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Klucz InChI
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Opis ogólny
β-Bromostyrene is an α,β-unsaturated aromatic halide. It can be synthesized by catalytic Hunsdiecker reaction (CHR) of cinnamic acid. It is commonly utilized as a precursor for preparing substituted alkenes, corresponding acetylenes and also in the total synthesis of natural compounds and antibiotics.
Zastosowanie
β-Bromostyrene was used in the one-pot method for the preparation of cinnamonitriles. It was also used in the preparation of pure ethyl Z- and E-α,α-difluoro-4-phenyl-3-butenoate and 1,3-diphenyl-1-butene. It may be used in the synthesis of β-tert-butylstyrene via cross coupling reaction with tert-butylmagnesium chloride in the presence of dichloro[1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) catalyst. It may also be used to prepare γ-but-2-enolactone by reacting with nickel carbonyl in the presence of alkynes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cross-Coupling of Tertiary Alkyl Grignard Reagents with β-Bromostyrene Catalyzed by Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel (II).
Hayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 9(6), 767-768 (1980)
New method for the synthesis of β-bromostyrenes.
Shastin AV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 50(8), 1401-1405 (2001)
Catalytic Hunsdiecker Reaction and One-Pot Catalytic Hunsdiecker-Heck Strategy: Synthesis of α, β-Unsaturated Aromatic Halides, α-(Dihalomethyl) benzenemethanols, 5-Aryl-2, 4-pentadienoic acids, Dienoates and Dienamides.
Naskar D and Roy S.
Tetrahedron, 56(10), 1369-1377 (2000)
The reaction of ?-bromostyrene with nickel carbonyl in the presence of alkynes.
Ryang M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 46(2), 375-377 (1972)
Enantioselective Preparation of C2-Symmetrical Ferrocenyl Ligands for Asymmetric Catalysis.
Schwink L and Knochel P.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4(5), 950-968 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
157449-100G
157449-5G4061838743367