Kluczowe dokumenty
D39029
1,4-Dibromobenzene
98%
Synonim(y):
1,4-Dibromobenzene, 1-Bromo-4-bromobenzene, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
219 °C (lit.)
mp
83-87 °C (lit.)
gęstość
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Klucz InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?