Kluczowe dokumenty
194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Synonim(y):
1-bromo-3-bromobenzen, m-dibromobenzen
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
8.16 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 66 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.608 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
gęstość
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Klucz InChI
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?