Kluczowe dokumenty
Z505137
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 47.2 mm, wall size 3.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855744
śr. wewn.
47.2 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1