Merck
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp
88-90 °C (lit.)
gęstość
1.872 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)