Merck
331511
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.03
Beilstein:
1950096
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5509 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
-17 °C (lit.)
gęstość
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Opis ogólny
1,2-Dichlorobenzene-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Magy. Kem. Foly., 98, 421-421 (1992)
J W Eichelberger et al.
Journal of chromatographic science, 28(9), 460-467 (1990-09-01)
New drinking water regulations require the monitoring of eight volatile organic compounds that have established maximum contaminant levels (MCLs) and 51 other volatile organics for which MCLs are not established. A laboratory analytical method (Method 524.2) for the determination of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
331511-10G4061826728055
331511-5G4061826728147
331511-10X1G-N4061837614309
331511-1G4061837614316
331511-5X5G-N4061837614323