Kluczowe dokumenty
151785
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.4 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0500% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Acetic acid-d4 may also be used as a deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of the following:
- CB2, a CNBr peptide
- α - tocopherol succinate hydrophobically modified chitosan(CS-TOS)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.