Kluczowe dokumenty
176079
Sodium acetate-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Acetic-d3 acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
crystals
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176079-25G | 4061833320334 |
176079-5G | 4061838752697 |