Merck
522899
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-d8
99.5 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Ethyl-d5 acetate-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CO2C2D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-AUOAYUKBSA-N
Opis ogólny
Ethyl acetate-d8 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Ethyl acetate-d8 was used as one of the analytical standards during the quantification of volatile components present in extra virgin olive oil (EVOO) samples.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The freezing process helps to preserve the quality of extra virgin olive oil over time: A case study up to 18 months.
Innocenti M and Calamai L.
Food Research International (2013)
Maria Terezinha Santos Leite Neta et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 124, 70-77 (2019-08-31)
Soursop is seasonal and highly perishable fruit, which limits its commercialization. Thus it is necessary to conserve its pulp so that it is available throughout the year. One of the most common forms of fruit preservation is by dehydration. This
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not