Merck
233315
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.9 atom % D
Synonim(y):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.08
Beilstein:
1748971
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
11.4 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
≥99.9 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0500% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Opis ogólny
Acetic acid-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E,9Z)-CLA (conjugated linoleic acid) and Pr(CD3COO)3.D2O (deuterium analog of praseodymium (III) acetate hydrate).
Inne uwagi
Sprawdź >12351, nasz nowy portal internetowy do potwierdzania tożsamości i kwantyfikacji widm NMR. Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej.
Informacje prawne
ChemisTwin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and spectroscopic properties of praseodymium (III) acetate hydrate
Hehlen MP, et al
Inorganic Chemistry, 30(10), 2273-2277 (1991)
Reaction of 13N produced by recoil deuterons in pile-irradiated acetic acid-d4 and malonic acid-d4.
Sensui Y, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 118(1), 23-31 (1987)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)