Merck
490652
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Propanoic acid-2,2-d2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
gęstość
1.020 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
Klucz InChI
XBDQKXXYIPTUBI-CBTSVUPCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ha Jung Kim et al.
Allergy, asthma & immunology research, 12(1), 137-148 (2019-11-20)
Alterations in the intestinal microbiota in early life affects the development of atopic dermatitis (AD) in humans. This study aimed to further investigate the effects of gut dysbiosis in early life in an ovalbumin (OVA)-induced mouse model of AD. The