gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.4 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.