Merck
279285
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1699486
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.372 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.