Merck
490083
Sigma-Aldrich
L-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][C@](N)(CCSC)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ji Cao et al.
Nature communications, 11(1), 1251-1251 (2020-03-08)
Ferroptosis is a newly characterized form of regulated cell death mediated by iron-dependent accumulation of lipid reactive oxygen species and holds great potential for cancer therapy. However, the molecular mechanisms underlying ferroptosis remain largely elusive. In this study, we define