Merck
589772
Sigma-Aldrich
L-Methionine-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(CH2)213CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CSCC[13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-IXBOUXNVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.