Kluczowe dokumenty
609242
L-Methionine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
czystość optyczna
optical purity: 98%
metody
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][C@]([15NH2])(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-JGTYJTGKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?