Merck
485918
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O.[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1,6+1;
Klucz InChI
RBMGJIZCEWRQES-SQHSRYIDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3