Merck
589780
Sigma-Aldrich
D-Methionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)