About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(CH2)2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(N)(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i4D
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-QYKNYGDISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)