Merck
589810
Sigma-Aldrich
D-Methionine-d3 (methyl-d3)
98 atom % D
Synonim(y):
D-Methionine-methyl-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLSDRZBNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)