Merck
489824
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-DMSOPOIOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)