Merck
332151
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid-15N, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, 15N Labeled L-tyrosine
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OH)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-YTRLMEAHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)