Merck
489905
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-Fmoc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i19+1
Klucz InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DKOIJTIKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre Lebrun et al.
PloS one, 7(3), e32421-e32421 (2012-03-10)
Tuberculosis remains one of the most important causes of global mortality and morbidity, and the molecular mechanisms of the pathogenesis are still incompletely understood. Only few virulence factors of the causative agent Mycobacterium tuberculosis are known. One of them is