Merck
578622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-15N, L-Isoleucine-15N, Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
145-147 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
Klucz InChI
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)