czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
454 °C (lit.)
gęstość
2.920 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
Klucz InChI
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)