Kluczowe dokumenty
752738
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
125.17
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
Klucz InChI
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Jest to produkt dostępny luzem. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i opakowań, prosimy o kontakt z Obsługą klienta w zakresie izotopów stabilnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)