Merck
656771
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N,2,3,3,4,4-d5
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
153.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
97 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)