Kluczowe dokumenty
790427
Iron-57Fe
95 atom %, 99.9% (trace metals analysis)
Synonim(y):
Iron-57
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
57Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
95 atom %
Poziom jakości
Próba
99.9% (trace metals analysis)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[57Fe]
InChI
1S/Fe/i1+1
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Eduard V Bocharov et al.
Biochemistry, 56(12), 1697-1705 (2017-03-16)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) family is an important class of receptor tyrosine kinases, mediating a variety of cellular responses in normal biological processes and in pathological states of multicellular organisms. Different modes of dimerization of the human EGFR
Zhuo Wang et al.
Nature chemical biology, 15(12), 1214-1222 (2019-10-09)
Iron is essential for a broad range of biochemical processes in the brain, but the mechanisms of iron metabolism in the brain remain elusive. Here we show that iron functionally translocates among brain regions along specific axonal projections. We identified
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
790427-100MG | 4065267166247 |
790427-10MG | 4065267166254 |