Merck
757365
Sigma-Aldrich
Lithium nickel dioxide
powder, <3 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Synonim(y):
LNO, Lithium nickel oxide, Lithium nickelate
About This Item
Wzór liniowy:
LiNiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Próba
≥98% trace metals basis
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 97.63 g/mol
skład
LiNiO2
wielkość cząstki
<3 μm (BET)
mp
>1,000 °C (lit.)
gęstość
4.62 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Ni](=O)[O-].[Li+]
InChI
1S/Li.Ni.2O/q+1;;;-1
Klucz InChI
VROAXDSNYPAOBJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dwutlenek litowo-niklowy (LNO) to klasa materiałów elektrodowych, które mogą być stosowane w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Zastosowanie
LNO może być stosowany jako materiał katodowy o wysokim napięciu rozładowania 4V i wysokim współczynniku dyfuzji ~10-8-10-10 cm2s-1. Ma wysoką pojemność właściwą i może być stosowany do produkcji akumulatorów litowo-jonowych.
Materiał katodowy o wysokiej pojemności i dobrej odwracalności dla akumulatorów litowo-jonowych. Sub-mikronowy rozmiar cząstek powoduje zwiększenie powierzchni elektrod, poprawiając w ten sposób ich wydajność.
Informacje prawne
Produkt Engi-Mat Co.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Broussely, M.; et al.
Journal of Power Sources, 54, 109-109 (1995)
Thackeray, M. M.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 3112-3112 (2007)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Produkty
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Zobacz wszystko