725110
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), >99%
Synonim(y):
LMNO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
>99%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 365.38 g/mol
skład
Li2Mn3NiO8
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<0.5 μm (BET)
mp
>290 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.