Kluczowe dokumenty
725129
Lithium manganese oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium manganese(III,IV) oxide, LMO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Próba
≥98% trace metals basis
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 180.81 g/mol
skład
LiMn2O4
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<0.5 μm (BET)
mp
>400 °C (lit.)
400 °C
gęstość
4.1 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
Klucz InChI
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.