746738
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/EMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonim(y):
1.0 M LiPF6 EC/EMC=50/50 (v/v), 1.0M LiPF6 EC/MEC=50/50 (v/v), Powerlyte, Purelyte
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
(1.0 M LiPF6 in EC/EMC)
zanieczyszczenia
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
kolor
APHA: <50
bp
100 °C
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
ślady kationów
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
Inne uwagi
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.