Kluczowe dokumenty
746770
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
greener alternative
in diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DEC, battery grade
Synonim(y):
1,0 M LiPF6 DEC
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
jakość
HF <50ppm
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
(1.0 M LiPF6 in DEC)
zanieczyszczenia
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
kolor
APHA: <50
bp
130 °C
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
ślady kationów
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Roztwór heksafluorofosforanu litu w węglanie dietylu to klasa roztworów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania-rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Zastosowanie
LiPF6 DEC jest szeroko stosowany jako elektrolit, który jest stabilny termicznie w rozpuszczalnikach. Może być stosowany głównie w produkcji akumulatorów litowo-jonowych.
Ciekłe roztwory elektrolitów odgrywają kluczową rolę w bateriach litowo-jonowych (LIB), działając jako nośnik jonów litu między katodą a anodą. Roztwory elektrolitów o wysokiej czystości i klasy bateryjnej mają zatem kluczowe znaczenie dla wydajności baterii litowo-jonowych. Najpopularniejsze elektrolity LIB pochodzą z roztworów soli litu, takich jak LiPF6 w niewodnych rozpuszczalnikach, na przykład węglanach alkilowych lub mieszaninie rozpuszczalników. Wybór roztworu elektrolitu zależy zarówno od warunków pracy, takich jak temperatura, jak i rodzaju materiału elektrody w LIB. Wydajność roztworów elektrolitów można dodatkowo modyfikować za pomocą odpowiednich dodatków.
Gotowe do użycia roztwory elektrolitów są dostępne w różnych mieszankach rozpuszczalników i mogą obsługiwać szeroką gamę zastosowań akumulatorów litowo-jonowych. Roztwory te są wysokiej czystości i klasy akumulatorowej, dzięki czemu nadają się również jako standardy w badaniach LIB. Niestandardowe formuły można tworzyć poprzez mieszanie roztworów elektrolitów lub mieszanie odpowiednich dodatków.
Inne uwagi
Instrukcja obsługi:
  • Nie używać z urządzeniami szklanymi
  • Wszystkie prace należy wykonywać bardzo szybko w suchym powietrzu, aby zapobiec wchłanianiu wody przez elektrolity i odparowaniu rozpuszczalnika.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemical reaction of lithium surface during immersion in LiClO4 or LiPF6/DEC electrolyte
Kanamura K, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(6), 1900-1900 (1997)
Reactivity of charged LiVPO4F with 1 M LiPF6 EC: DEC electrolyte at high temperature as studied by accelerating rate calorimetry
Zhou F, et al.
Electrochemical Communications, 11(3), 589-591 (2009)
Visualization of electrode-electrolyte interfaces in LiPF6/EC/DEC electrolyte for lithium ion batteries via in situ TEM
Zeng Z, et al.
Nano Letters, 14(4), 1745-1750 (2014)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
Produkty
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
746770-100ML4061832891514
746770-500ML4061838633972