Merck
760986
Sigma-Aldrich
Lithium nickel cobalt oxide
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Synonim(y):
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
About This Item
Wzór liniowy:
LiNi0.8Co0.2O2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
>98%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 97.68 g/mol
skład
LiNi0.8Co0.2O2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
LNCO jest tlenkiem płytkowym stosowanym jako materiał elektrody dodatniej w akumulatorach Li, wykazującym dobre właściwości elektrochemiczne w zakresie ładowania i rozładowania. Wysoka odwracalność procesu interkalacji litu, ze względu na ściśle dwuwymiarowy charakter materiału LNCO, wysokie napięcie ogniwa (ale nie za wysokie ze względu na pozycję pary Ni4+/Ni3+ w porównaniu z parą Co4+/Co3+) oraz obecność stosunkowo niewielkiej zawartości kobaltu, czyni ten materiał bardzo obiecującym do zastosowań w bateriach litowych.
Informacje prawne
Produkt Engi-Mat Co.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ganter, M. J.; et al.
Electrochimica Acta, 56, 7272-7272 (2011)
Saadoune, I.; et al.
Journal of Solid State Chemistry, 136, 8-8 (1998)
Andersson, A. M.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 149, A1358-A1358 (2002)
Produkty
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.