Merck
749311
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
50-55 °C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(9,10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)