Merck
219576
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, (1S)-Camphor-10-sulfonic acid chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.74
Beilstein:
3205974
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
65-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Zastosowanie
Chiral resolving agent. Used in the synthesis of nonpeptide oxytocin antagonists.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B E Evans et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(21), 3919-3927 (1992-10-16)
The first nonpeptide antagonists of the neurohypophyseal hormone, oxytocin (OT) are described. Derivatives of the spiroindenepiperidine ring system, these compounds include L-366,509, an orally bioavailable OT antagonist with good in vivo duration. The potential use of these agents for treatment
Synthesis, 947-947 (1992)
T Jira et al.
Die Pharmazie, 48(11), 829-833 (1993-11-01)
Investigations on direct separation by RP-HPLC of selected enantiomeric beta-adrenergic active agents are described. R- and S-1-phenylethylisocyanate (PEIC) as well as (1S)-(+)-campher-10-sulfonylchloride (CSC) are used for the derivatization of the compounds. Correlations between chromatographic data and various influences (pH, temperature