Merck
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.72
Beilstein:
2414685
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Klucz InChI
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
Zastosowanie
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)