Key Documents
185892
Ethyl chloroformate
97%
Synonim(y):
Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.74 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3.42 psi ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
tw
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Ethyl chloroformate was used in the synthesis of nitrile oxides.
- It was used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction.
- It was used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
- It was used as derivatization reagent in an enantiomeric analysis of amino acids by two-dimensional gas chromatography.
- It was also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?