Merck
471224
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
≥99.5%
Synonim(y):
DIPA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Beilstein:
605284
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5%
bp:
84 °C (lit.)
ciśnienie pary:
50 mmHg ( 20 °C)
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
50 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
599 °F
granice wybuchowości
8.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 110 g/L at 25 °C
gęstość
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine widely used as an organic base in organic synthesis. Its standard molar enthalpy of formation and combustion has been measured by static-bomb calorimetry.
Zastosowanie
Diisopropylamine (DIPA) may be used in the following syntheses:
  • diisopropylamine methyl urea (DMU)
  • N,N-diisopropyl quinoline-2-carboxamide
  • 3-N-sulfonylamidine coumarins
  • N-chloroamine, an intermediate to generate amides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
7.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Research on Synthesis and Corrosion Inhibitory Performance of Diisopropylamine Methyl Urea.
Zhou FR and Zhang H.
Applied Mechanics and Materials, 713, 2839-2842 (2015)
Iron-Catalyzed Direct Synthesis of Amides from Methylarenes.
Kotha SS, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(7), 1437-1445 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)