Merck
361798
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide solution
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Synonim(y):
LDA
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.12
Beilstein:
3655042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
zanieczyszczenia
3 wt. % diisopropylamine
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Klucz InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium diisopropylamide solution (LDA) is a sterically hindered non-nucleophilic strong base widely used in organic synthesis.
Zastosowanie
Lithium diisopropylamide solution (LDA) can be used:
  • As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide and methyl methacrylate.
  • To facilitate ester enolization.
  • To convert carboxylic acids to enediolate intermediates for preparing trifluoromethyl ketones.
  • In ortho-lithiation of arylsulfonyloxazolidinones to prepare N-substituted saccharin analogs.
  • To catalyze ortholithiation and Fries rearrangement of aryl carbamates.
  • As a promoter in the isomerization of allylic ethers to (Z)-propenyl ethers.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Anionic polymerization of D, L-lactide initiated by lithium diisopropylamide
Bhaw-Luximon A, et al.
Polymer, 42(24), 9651-9656 (2001)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)