Kluczowe dokumenty
386529
Chlorotrimethylsilane
purified by redistillation, ≥99%
Synonim(y):
TMSCl, TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
100 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
oczyszczone przez
glass distillation
redistillation
granice wybuchowości
6.4 %
zanieczyszczenia
<0.1% dichlorodimethylsilane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Klucz InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A reagent to protect alcohol and amine groups via the formation of trimethylsilyl ethers and trimethylsilyl amines.
- A catalyst for the preparation of 1,3-diphenyl-2-propenone derivatives (chalcones) as antimicrobial agents.
- A trapping agent for the anions generated during acyloin condensation reaction.
- A better alternative catalyst to the toxic mercuric chloride for the activation of samarium (Sm) during the cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
- A catalyst in the transesterification of triglycerides with alcohols to form fatty acid alkyl esters.
- A reagent along with lithium bromide for the conversion of alcohols to the corresponding bromides.
- A reagent in Fischer glycosidation.
- A source of acid catalyst in the reductive benzylation reaction using benzaldehyde and Et3SiH.
- A reagent to synthesize sodium trimethylsilanethiolate (Me3SiSNa) by reacting with sodium sulfide, which is an odorless alternative method of synthesizing Me3SiSNa from foul-smelling bis(trimethylsilyl)sulfide and sodium methoxide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
386529-1L | 4061837522512 |
386529-800ML | |
386529-100ML | 4061837522505 |
386529-25ML | 4061837522529 |
386529-2L | 4061838119629 |
386529-4X100ML | 4061831966947 |