Key Documents
M85301
Methyltrichlorosilane
99%
Synonim(y):
MTS, Trichloro(methyl)silane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
150 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
>760 °F
granice wybuchowości
11.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
66 °C (lit.)
gęstość
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Klucz InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?